Tlačiť
Hľadali ste: Zásobníky obdélníkové
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
Katalógové číslo: (ENTEE92-01D-0215)
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Injection molded rectangular tanks with dual capacity.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: NALGE
Opis: These PP rectangular tanks with cover can significantly reduce evaporation and contamination.
Dodávateľ: NALGE
Opis: These heavy-duty rectangular LLDPE tanks with cover can withstand most acid, alcohols and bases. Tanks feature stepped flange at top provides reinforc...
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: These seamless, rotational-moulded PE tanks are lightweight and easy-to-handle.
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Tubs made of Plexiglas®, available with or without sloping base. Sloping base facilitates circulation of the liquid.
New Product
Dodávateľ: SEMADENI
Opis: These tanks can be used for a long time at temperatures of +50 °C.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom