Tlačiť
Hľadali ste: Zásobníky válcové
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (ENTEE14-35-01-0215)
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Injection molded round tank, in PFA material.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Containers in LDPE, transparent, with lids, for various applications. Produced seamlessly and stress relieved with the LaboPlast® sintering method.
Dodávateľ: NALGE
Opis: Cylindrical tank, Materiál: PP, Objem: 208 l, Ø vněj.×V: 560×910 mm
Predaj
Dodávateľ: NALGE
Opis: LLDPE, translucent with lid. Economical tanks with graduations. With protruding rim (flange). Wall thickness ~2,4 mm. Tank 216-0322 can also be used a...
Dodávateľ: NALGE
Opis: Cylindrical tank, Materiál: LDPE, Objem: 28 l, Ø vněj.×V: 320×460 mm
Dodávateľ: NALGE
Opis: Heavy-duty cylindrical LLDPE tanks are offered in sizes ranging from 19 to 757 liters and include covers to signficantly reduce evaporation and contam...
Dodávateľ: NALGE
Opis: Economical tanks with graduations. With protruding rim (flange). Wall thickness ~2,4 mm. LLDPE, translucent with lid and spigot.
Predaj
Dodávateľ: NALGE
Opis: These dome tanks are designed for use as closed containment systems. Tanks feature a 150 mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sea...
Dodávateľ: ELGA LabWater
Opis: Pure and ultra pure water system, Storage reservoir installation kit
Dodávateľ: MSG (ASECOS)
Opis: Cleaning and immersion containers made from stainless steel.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom