Tlačiť
Hľadali ste: Spreje
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (BOHLH958-04)
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Release and anti-blocking agent as well as lubricant for laboratory. Excellent gliding and separating effects.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Opis: Universal product that can be used in households, industry, garden, hobby or garage. Applied to the metal surface, the product quickly penetrates the ...
Katalógové číslo: (S1509-5EA)
Dodávateľ: Merck
Opis: This TLC spray box may be used to spray reagent for TLC plates. Can be used in thin layer chromatography and HPTLC.
Merná jednotka: 1 * 1 Each
Dodávateľ: HM INDUSTRIESERVICE GMBH
Opis: For the quick and easy removal of dust and small amounts of dirt in hard to reach places. For use in medical engineering, metrology, microscopy, preci...
Katalógové číslo: (291-1246)
Dodávateľ: HM INDUSTRIESERVICE GMBH
Opis: Cleaner spray for electronic parts, 200 ml
Merná jednotka: 1 * 200 mL
Katalógové číslo: (291-1240)
Dodávateľ: HM INDUSTRIESERVICE GMBH
Opis: Prevents and eliminates electrostatic charges and their interference.
Merná jednotka: 1 * 200 mL
Katalógové číslo: (KINGLE511964)
Dodávateľ: KING DISPOSABLES
Opis: Suma Rapid D6 is a quick drying glass cleaner for use on windows, mirrors, display cabinets, tiles and other glazed ceramics.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (291-1204)
Dodávateľ: HM INDUSTRIESERVICE GMBH
Opis: Label remover for hassle-free removal of paper labels.
Merná jednotka: 1 * 200 mL
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom