Tlačiť
Hľadali ste: Fólie hliníkové
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Čistý hliník 99,0 až 99,5%.
Dodávateľ: ALUJET
Opis: Pure aluminium 99,0 to 99,5%. Ideal for packaging, covering and insulation.
Dodávateľ: KORFF AG
Opis: Pure aluminium, 99,0 to 99,5%.
Dodávateľ: KORFF AG
Opis: Pure aluminium 99,0 to 99,5%, soft.
Dodávateľ: KORFF AG
Opis: Pure aluminium, 99,0 to 99,5%, soft.
Dodávateľ: KORFF AG
Opis: Aluminium foil, square cut.
Katalógové číslo: (293-4321)
Dodávateľ: KORFF AG
Opis: Pure aluminium 99,0 to 99,5%.
Merná jednotka: 1 * 200 items
Katalógové číslo: (KORF70237)
Dodávateľ: KORFF AG
Opis: This aluminum foil is packed on rolls of about 5 kg.
Merná jednotka: 1 * 1 Roll
Katalógové číslo: (GERB5712)
Dodávateľ: GERBER FUNKE DR N.
Opis: These aluminium foils are used with reference drier RD-8 for determining the moisture content of powdered milk.
Merná jednotka: 1 * 1.000 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom