Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "autoradiography-films"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/15/18944915.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   Robust and chip-proof autoradiography cassettes for light-tight exposures at temperatures down to –70 °C.
Dodávateľ:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   Amersham Hyperfilm™ ECL™ is constructed from a clear base coated on both sides with a photographic emulsion that is protected by an anti-scratch layer...
Dodávateľ:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   Amersham Hyperfilm™ MP is a multipurpose film constructed from a clear base coated on both sides with a photographic emulsion that is protected by an ...
Dodávateľ:  Thermo Scientific
Popis:   CL-XPosure™ Film is a clear blue X-ray film recommended for the detection and documentation of blotting assays.
Dodávateľ:  CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Popis:   BioMax® MR is a single emulsion film that provides maximum resolution and sensitivity for detection of ³⁵S, ³²P,and ¹⁴C labelled samples. An emulsion ...
číslo v katalógu: (730-0420)
Dodávateľ:  CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Popis:   These BioMax® cassettes are designed to increase image resolution and clarity of the background ensuring intimate contact between the film and the sam...
UOM:  1 * 1 items
Nevyrába sa
Dodávateľ:  CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Popis:   BioMax® MS film is a high performance all-purpose, maximum sensitivity autoradiography film. When used with the BioMax® TranScreen HE intensifying scr...
Dodávateľ:  CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Popis:   X-OMAT® LS is an economical, blue-tinted film for when the maximum performance of BioMax® MR, BioMax® MS, or X-OMAT® AR film is not required. X-OMAT® ...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 10
  1  2  Ďalej