Tlačiť
Hľadali ste: Sáčky na odběr moči
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Complete range of bags, sterile and alimentary certified, for safe and quick preparation of solid samples before microbiological and chemical analysis...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: široká nabídka PE sterilních sáčků s objemem od 80 do 3500 ml
vhodné pro všechny laboratorní homogenizátory, pro všechny vzorky
Dodávateľ: NASCO FORT ATKINSON
Opis: Sterilised post-manufacturing and specially designed for use with homogeniser blenders. HACCP, EPA, USDA, FDA approved for food contact.
Dodávateľ: NASCO FORT ATKINSON
Opis: Blended, virgin polyethylene film provides exceptional clarity, and superior strength for use in homogenizer. HACCP, EPA, USDA, FDA approved for food ...
Dodávateľ: INTERSCIENCE
Opis: These lateral filter bags are with non-woven filter that are ideal for the homogenisation and automatic filtration of the samples.
Dodávateľ: INTERSCIENCE
Opis: These non-filter sample preparation bags are ideal for homogenising samples.
Dodávateľ: INTERSCIENCE
Opis: BagPage® single use bags with filter membrane reduce analysis time thanks to their wide opening and markings showing where to introduce the pipette. I...
Katalógové číslo: (INSC111325)
Dodávateľ: INTERSCIENCE
Opis: BagFilter® XF is a rigid and transparent blender bag with a lateral non-woven filter for all microbiological analyses. The filtration is instantaneous...
Merná jednotka: 1 * 500 items
Dodávateľ: INTERSCIENCE
Opis: The BagFilter® Pipet & Roll bags are rigid and transparent blender bags with a lateral non-woven filter for all microbiological analyses. They are ide...
Dodávateľ: FERMIONX LTD (SEWARD)
Opis: Stomacher® bags are all manufactured from virgin polymer granule extruded into a tube. The only seal is at the base. All bags are batch tested and in-...
Dodávateľ: FERMIONX LTD (SEWARD)
Opis: Blender Bag, Simplettes®, Simplettes® (250 mm), Balené: 1000 in 20 (sachets of 50)
Dodávateľ: GRADE PACKIGING
Opis: High grade polymer mixture, ideal for any food laboratory sample blenders.
Katalógové číslo: (DELT15005)
Dodávateľ: DELTALAB
Opis: These are sterile bags having a full size filter dividing them into two identical pouches, in which sample is inserted into one compartment. After sam...
Merná jednotka: 1 * 500 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom