Tlačiť
Hľadali ste: Sáčky skladovací
30  results were found
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Sáčky VWR® uzavíratelné na zip s jezdcem, v LDPE, průhledné, s modrým jezdcem. Pro balení a skladování potravin.
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: 3D cubic bags can fit in existing support containers. These support containers are available in either High Density Polyethylene (HDPE) and Polypropel...
Dodávateľ: Flexico
Opis: The specific shape of the Doypack® bags allows a good vertical position of the packaging on the shelves. The Paper/PET/CPP laminate provides a good ba...
New Product
Dodávateľ: DESCO
Opis: This aluminised moisture barrier bag is designed to provide packaging for ESD and moisture sensitive items, both inside and outside an ESD protected a...
Dodávateľ: DESCO
Opis: Transparent metal-in static shielding bag provides a static safe environment for ESD sensitive electronic devices (ESDS).
Dodávateľ: BRADY & CO LTD, W. H.
Opis: These Lockout visit bag has several pockets to store and smoothly retrieve any lockout/tagout product.
Dodávateľ: Flexico
Opis: Zip seal bags designed for food contact.
New Product
Katalógové číslo: (DESCPCL1001115)
Dodávateľ: DESCO
Opis: Metal-In static shielding bags are manufactured from a polyester, metal, polyethylene laminate. ESD safe packaging designed for use in cleanroom areas...
Merná jednotka: 1 * 100 items
Dodávateľ: DESCO
Opis: Storage Bag, Metal-In shielding bubble bags with 50 mm flap, Rozměry: 150×255 mm
Katalógové číslo: (BRDY065780)
Dodávateľ: BRADY & CO LTD, W. H.
Opis: Lockout bag made of rugged canvas with drawstrings.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Bags with the patented zipper are for ideal for storing, collecting, protecting and shipping of specimens, samples and sales products.
Dodávateľ: NEW PIG
Opis: These bags are designe to protect, store and transport portable containment pools of different sizes.
Dodávateľ: DELTA T
Opis: BlueLine Bags are economical and durable. Its insulating property ensures the maintainance of constant internal temperature and protects the samples a...
Dodávateľ: DELTA T
Opis: SilverBags are the economical solution to the problem of short-term insulated transport of TempShells. The SilverBag range is made from tough nylon co...
Katalógové číslo: (NITRS-BBPN-14)
Dodávateľ: NITRITEX
Opis: Manufactured in a cleanroom environment from ultra-clean low-density polythene. Because the material is free of additives, there is no contamination f...
Merná jednotka: 1 * 2.000 items
Katalógové číslo: (DAKL460698)
Dodávateľ: DAKLAPACK
Opis: Semi transparent PE bubble foil safety bag with closure type-destructive tape.
Merná jednotka: 1 * 100 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom