Tlačiť
Hľadali ste: Jednorázové odpadní sáčky
55  results were found
SearchResultCount:"55"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Pevné pytle, ideální pro odstranění biologického nebezpečného odpadu, který musí být nejprve autoklávován. PP, 75 µm silné, červené, s potiskem „Bioha...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Pevné pytle, ideální pro odstranění biologického nebezpečného odpadu, který musí být nejprve autoklávován. Pytel je uzavírán páskem, který umožňuje zv...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Pevné pytle, ideální pro odstranění biologického nebezpečného odpadu, který musí být nejprve autoklávován. PP, 50 µm silné, červené
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Pytle jsou vhodné pro bezpečnou likvidaci laboratorního materiálu, jako jsou jednorázové Petriho misky, pipetovací špičky, zkumavky, atd.
PP, 40 ...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Pevné, teplotně odolné pytle, ideální pro likvidaci nebezpečného odpadu, který musí být nejprve autoklávován. Lze použít i pro autoklávování jiných pr...
Katalógové číslo: (129-1575)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Sturdy, temperature resistant bags, ideal for sterilising animal cages.
Merná jednotka: 1 * 250 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Pevné pytle, ideální pro odstranění bezpečného odpadu, který musí být nejprve autoklávován. PP, 50 µm, silnostěnné, průhledné, s místem pro umístění e...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Sáčky vytváří neproniknutelnou bariéru mezi dezinfekčním prostředkem a nádobou.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Pytle jsou vhodné pro autoklávování polystyrenového materiálu a dalších předmětů, které jsou kontaminovány patogenními prostředky (petriho misky, mikr...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Pytle jsou vhodné pro autoklávování polystyrenového materiálu a dalších předmětů, které jsou kontaminovány patogenními prostředky (petriho misky, mikr...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Ideal for processing biohazardous materials that require autoclaving prior to disposal. Available with or without temperature indicator. High integrit...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Pevné pytle, ideální pro likvidaci biologicky nebezpečného odpadu, který je nutné nejprve autoklávovat. Dodává se kompletní s potřebnými těsnícími drá...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Constructed of durable PP with feature the universal biohazard symbol in black.
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Designed for safe and secure transport of a specimen container and documentation, these 51 µm thick bags feature a pouch to keep the paperwork separat...
Dodávateľ: DESCO
Opis: Antistatic waste bags are non-tribocharging and are designed for use in ESD protected areas where electrostatic sensitive devices are present. Even at...
Dodávateľ: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Opis: Ready to use pre-sterilised trash bags make it easy to remove waste from pharmaceutical production areas without introducing potential sources of cont...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 55
no targeter for Bottom