Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "Baskets"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/28/18944928.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"31"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  Nalgene
Popis:   Made of HDPE. Chemical resistant pipette baskets protect glass pipettes from breakage.
Dodávateľ:  Nalgene
Popis:   Autoclavable basket, Nalgene®, PP, Rectangular, Kapacita: 4,7 l, Š × H × V: 168×156×178 mm
Dodávateľ:  BOCHEM
Popis:   Wire basket, Round, Bochem®, Stainless steel 18/10, Ø×H: 210×180 mm,
Dodávateľ:  BOCHEM
Popis:   These stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
číslo v katalógu: (BOCH10120)
Dodávateľ:  BOCHEM
Popis:   These rectangular stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (BURK9650-0653)
Dodávateľ:  BÜRKLE
Popis:   Basket, made of PE.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (BURK9650-0652)
Dodávateľ:  BÜRKLE
Popis:   Made of PE, translucent
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  HEATHROW
Popis:   Basket for test tubes, Aluminium, Š × H × V: 152×152×152 mm
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 31
  1  2  3  4  Ďalej