Tlačiť
Hľadali ste: Koše drátěné
26  results were found
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: These wire baskets are made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: These wire baskets are made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
Katalógové číslo: (216-2254)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: This wire basket is made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Stainless steel.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Stainless steel 18/10.
Dodávateľ: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Opis: Immersion baskets, Hostalen basket with longer straps, for S 40, S 40/H, Kulatý, Š×H×V: 200×95×57 mm
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: These stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
Dodávateľ: HUPFER METALLWERKE
Opis: These fine mesh baskets, made of stainless steel, electropolished, are designed to keep small parts and accessories.
Katalógové číslo: (BOCH10120)
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: These rectangular stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (142-0013)
Dodávateľ: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Opis: Wire basket
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: RSG
Opis: Made from stainless steel 1.4301.
Dodávateľ: HUPFER METALLWERKE
Opis: Stainless steel.
Dodávateľ: RSG
Opis: These electropolished wire baskets are made of stainless steel ¹⁸/₁₀.
Dodávateľ: HUPFER METALLWERKE
Opis: Stainless steel.
Predaj
Katalógové číslo: (216-7470)
Dodávateľ: HUPFER METALLWERKE
Opis: Stainless steel, electrolytically polished.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (HUPF8600029)
Dodávateľ: HUPFER METALLWERKE
Opis: These wire waste paper baskets are manufactured from high-quality stainless steel, free-standing or hangable.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom