Tlačiť
Hľadali ste: Baterie
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (630-1637)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Solar charger with polymer lithium-ion battery.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (611-8684)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Eco friendly battery pack to replace lead-acid batteries which are now restricted/prohibited for transportation.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: TESTO
Opis: Batteries, Battery for 175/176, 3,6 V / 1,9 Ah, Mignon AA
Katalógové číslo: (111-2549)
Dodávateľ: 3M
Opis: The Versaflo™ Battery Charger Kit TR-641E is a single-station battery charger which consists of a TR-640 charging cradle, power supply, and lead. It's...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (111-2548)
Dodávateľ: 3M
Opis: The fast-charging, intrinsically safe Versaflo™ lithium-ion battery TR 830 is intended for use with the 3M™ Versaflo™ TR 800 series PAPR system.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (MMMATR-644E)
Dodávateľ: 3M
Opis: The Versaflo™ Battery Charger Kit TR-644E is a four-station battery charger designed for use with all batteries from the Versaflo™ Powered Air Turbo T...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (MMMATR-632)
Dodávateľ: 3M
Opis: The Versaflo™ High Capacity Battery TR-632 is a rechargeable lithium-ion battery designed for use with the Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 Series.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (111-2369)
Dodávateľ: 3M
Opis: Inteligentní nabíječka, která přeruší nabíjení, když je baterie plně nabitá. Pro použití s balením baterií pro jednotku s pohonem vzduchu Jupiter™
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (700-0420)
Dodávateľ: EPPENDORF
Opis: Batteries, Lithium battery for Xplorer® and Xplorer® plus
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Batteries, Záložní baterie, instalovaná z výroby dle R2P
Katalógové číslo: (612-4978)
Dodávateľ: EPPENDORF
Opis: Batteries, Battery pack
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: TOTAL HEALTCARE INNOVATION GMB
Opis: Batteries, ViVi-CR battery pack (Li-ion)
Katalógové číslo: (DIALEA6752)
Dodávateľ: DIALSTAT OFFICE SUPPLIES
Opis: Duracell Industrial batteries are designed for industrial-strength power. These AA batteries are ideal for use in torches, safety equipment, communica...
Merná jednotka: 1 * 10 items
Katalógové číslo: (613-4252)
Dodávateľ: DRUMMOND
Opis: Batteries, Rechargable NiMH batteries
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (HACH1938004)
Dodávateľ: HACH
Opis: Battery, Alkaline battery, Mignon AA, Napětí: 1,5 V
Merná jednotka: 1 * 4 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom