Tlačiť
Kádinky, nízké
Dodávateľ: VWR, part of Avantor
VWR®
219-1644EA 22.53 EUR
219-1644 216-1643 213-1624 213-1621 213-1642 213-1622 213-1623 222-1645 213-1725 213-1726
Kádinky, nízké
Kádinky
PP, vysoce průsvitný
  • dobrá chemická odolnost
  • odolná do teploty +121 °C (20 minut), dlouhodobé použití při +100 °C
  • hladký povrch pro snadné, rychlé čištění
Ideální pro všeobecné laboratorní využití. S výlevkou a modrou dobře viditelnou stupnicí.
Certifikácie: ISO 7056