Tlačiť
Hľadali ste: Koše odpadkové a zásobní
69  results were found
SearchResultCount:"69"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: Hospidex
Opis: Sharpsafe®, historic pioneer in protecting against the risk of sharps injuries and sustainability in medical waste packaging management, presents the ...
Udržitelné materiály
Katalógové číslo: (129-2618)
Dodávateľ: DESCO
Opis: This conductive waste bin is useful in large ESD protected areas where waste accumulates and cannot be conveniently removed except in bulk.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Hospidex
Opis: Made from 30% recycled plastic. Fully opening lid, with original positioning of hinge.
Katalógové číslo: (BOCH11424)
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Stainless steel ¹⁸/₁₀ housing.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: PALBAM CLASS
Opis: This disposal cabinet can be used as a stand-alone unit or in combination with the dispenser unit (connecting frame required).
Dodávateľ: PALBAM CLASS
Opis: Stainless steel 304, electropolished finish.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Made from stainless steel 18/10, electro-polished.
Katalógové číslo: (129-1892)
Dodávateľ: Rubbermaid Commercial Products
Opis: These small bins are supplied with a hands-free foot pedal with a self closing lid.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Rubbermaid Commercial Products
Opis: Select from a wide range of lids for use in any environment.
Dodávateľ: Rubbermaid Commercial Products
Opis: Safely collect waste wih touch-free closed lid containers.
Katalógové číslo: (129-3972)
Dodávateľ: Rubbermaid Commercial Products
Opis: Simply snuff out cigarettes on the extinguishing screen and drop into thereceptacle.
Merná jednotka: 1 * 1 items
New Product
Dodávateľ: Rubbermaid Commercial Products
Opis: Highly durable waste containers created with the toughest enviroments in mind.
New Product
Dodávateľ: Rubbermaid Commercial Products
Opis: Made entirely of resin, the waste bin offers uncompromised performance in constrained spaces thanks to the integrated ventilation channels. The manufa...
Dodávateľ: Rubbermaid Commercial Products
Opis: A recycling solution with a 'front of house' look and 'back of house' functionality.
Dodávateľ: Rubbermaid Commercial Products
Opis: The Slim Jim® under-counter containers are a purpose-built solution for space efficient waste disposal.
Dodávateľ: Rubbermaid Commercial Products
Opis: The Configure™ decorative waste containers provide a recycling solution with sleek, smooth surfaces and contoured edges. This recycling system has a m...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 69
no targeter for Bottom