Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
dispensing-bins
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/41/18374041.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  Metro International
Popis:   These storage bins are injection molded from polypropylene base resin. They have an open hopper front for easy access to contents and a slot on the ba...
číslo v katalógu: (134-0486)
Dodávateľ:  Palbam
Popis:   Stainless steel, electropolished
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  asecos
Popis:   Dispensing bin, Red, PE, Kapacita: 23 l, Ø×H: 420×400 mm
Dodávateľ:  hünersdorff GmbH
Popis:   Made of PS, coloured.
Dodávateľ:  asecos
Popis:   Sheet steel
Dodávateľ:  asecos
Popis:   These steel and stainless steel containers are suitable for the safe cleaning with flammable liquids.
Dodávateľ:  asecos
Popis:   Made of sheet steel, lacquered.
Dodávateľ:  asecos
Popis:   Made of stainless steel.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 9
  1  2  Ďalej