Tlačiť
VWR®, Papíry blotovací, třída 703
Dodávateľ: VWR
VWR®
732-0603EA 71.37 EUR
732-0603 732-0605 732-0607 732-0591 732-0593 732-0596
VWR®, Papíry blotovací, třída 703
Blotting - Membrány
Ideální pro použití jako knoty při blottingu proteinů a nukleových kyselin. Zajišťuje rovnoměrný tok pufru přes gel k přenosové membráně v sacím sendviči. Vhodné také pro použití při odstraňování gelů ze skleněných podložek.
  • vyrobeno ze 100% bavlněných vláken
  • hladký a rovný
  • při výrobě byla použita ultračistá voda
  • neobsahuje přísady