Tlačiť
Hľadali ste: Kamínky varné
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (330093Y)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Granules of fused alumina, to reduce 'bumping' in boiling liquids.
Merná jednotka: 1 * 250 g
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Boiling stones, made of PTFE, white, prevent chemical splashes and production of big bubbles when boiling the medium. Grain size: 4 mm. Packed in rese...
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: For analytical work.
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: For preparative work.
Katalógové číslo: (85106-500G)
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: Boiling stones, 1-3 mm, Plastic Bottle,
Merná jednotka: 1 * 500 g
Katalógové číslo: (VERND1069103)
Dodávateľ: VERNERET (INCL. NORTON) (PART
Opis: Ultra-pure, virgin PTFE boiling stones promote gentle, efficient boiling and help prevent overheating, even of highly volatile liquids. Ideal for cont...
Merná jednotka: 1 * 450 g
Dodávateľ: POLLATH
Opis: Grade A: For preparative work. Can be used in aqueous, neutral, basic media. Highly effective even in the case of multiple interruptions of the boilin...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom