Tlačiť
Svorka univerzální, otočná
Dodávateľ: VWR Collection
VWR®
241-0113EA 126.15 EUR
241-0113
Svorka univerzální, otočná
Svorky Svorky
Svorka slouží pro spojení dvou podpůrných tyčí pod libovolným úhlem.
  • závitový šroub pro zajištění svorky v požadovaném úhlu
  • ruční
  • T-šrouby pro zajištění podpůrných tyčí