Tlačiť
Hľadali ste: Láhve
1 090  results were found
SearchResultCount:"1090"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Square PETG bottles are ideal for storage of media, laboratory reagents and biological buffers up to −70 °C. Eliminate washing, depyrogenation and aut...
New Product Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilikátové sklo 3,3 podle ISO 4796.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: VWR® square polycarbonate bottles are ideal for storage of media, laboratory reagents, and biological buffers in temperatures ranging from −130 to +12...
New Product
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: VWR® square containers are ideal for storage of media, laboratory reagents, and biological buffers. Eliminate washing, depyrogenation, and autoclaving...
New Product
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Square PET media bottles that are designed for packaging, storing, or transporting powder and liquid samples.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Made from clear or amber soda-lime glass. Ideal for sampling, storage, transporting liquids, or other applications that do not involve high thermal st...
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Integrated safety vent cap eliminates dripping of vapours.
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Ideal for bioprocessing applications. Features a sanitary flange (76 mm) that accepts standard TC fittings.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Bottles are made with HDPE resin.
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: HDPE water sampling collection bottle.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Wide neck square bottles available in HDPE or PP material.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: VWR® sample bottles are ideal for storage of media, laboratory reagents, and biological buffers in temperatures ranging from −70 to 60 °C. Eliminate w...
New Product
Dodávateľ: LAB3 OWN PRODUCTION
Opis: Bottles, made of PET, amber with white PP cap. Ideal for water sampling and general sample collection.
Katalógové číslo: (216-1917)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Disposable jerrican, made of HDPE, with integrated handle for easy carrying and pouring.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PET, průhledné, s HDPE uzávěrem.
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Hnědé borosilikátové sklo třídy 3.3 se šroubovacím PP uzávěrem a kroužkem pro vylévání.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 1 090
no targeter for Bottom