Tlačiť
Hľadali ste: Lahvičky s rozprašovačem
22  results were found
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (215-6550)
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Media-contacting parts PP, PE, glass-fibre-reinforced PA, V2A, FKM, bottle made of HDPE.
Merná jednotka: null
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Bottle made of HDPE, spray pump made of PP and stainless steel.
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: LDPE, průsvitný, PP rozprašovač, PE trubice, závaží z nerezové oceli.
Katalógové číslo: (300-0406)
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: The practical 360° spray function also allows for upside-down spraying with the Turn'n' Spray pressure sprayer, making it easy to reach typically diff...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: LDPE, translucent, PP spray attachment.
Katalógové číslo: (300-0407)
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: The food pressure sprayer has a transparent viewing window to make it easy to read the fill level. A rubber-coated ring stand ensures that the sprayer...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (215-4364)
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Basic spray bottles are suitable for occasional spraying in various industries.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (HECH49119010)
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: PE spray bottles with adjustable jet.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: LAMAPLAST
Opis: LDPE, translucent.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Bottle made of white LDPE (Low Density Polyethylene).
Dodávateľ: VITLAB
Opis: White or translucent made from PP.
Katalógové číslo: (KART328)
Dodávateľ: KARTELL
Opis: HDPE/PP.
Merná jednotka: 1 * 5 items
Katalógové číslo: (141-0285)
Dodávateľ: WERNER & MERTZ BENELUX SA NV
Opis: Foam gun for applying a stable foam carpet on horizontal and vertical surfaces. The dosage can be adjusted.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (215-4419)
Dodávateľ: KARTELL
Opis: HDPE, translucent.
Merná jednotka: 1 * 5 items
Dodávateľ: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Opis: Amber soda glass bottles with pump vaporiser and suitable for chromatography.
Katalógové číslo: (MUEL14.289.20)
Dodávateľ: MUELLER & KREMPEL
Opis: Cosmetic bottles, made of PET, clear.
Merná jednotka: 1 * 20 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom