Tlačiť
Hľadali ste: Lahvičky odstřeďovací
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: NALGE
Opis: With screw closure.
Dodávateľ: SORVALL
Opis: Příslušenství k rotoru, Objem: 2000 ml, PPCO
Dodávateľ: NALGE
Opis: Conical bottom and rimless, graduated.
Dodávateľ: NALGE
Opis: Super-speed centrifuge bottles are designed to boost productivity and pellet recovery in super speed large volume gross separation applications.
Dodávateľ: SORVALL
Opis: These Fiberlite™ bottle systems combine a Nalgene bottle body with a newly designed Fiberlite cap closure.
Dodávateľ: NALGE
Opis: PC or PPCO, wide-mouth, with PP screw closure with silicone gasket, autoclavable.
Predaj
Dodávateľ: NALGE
Opis: PPCO with white PP screw cap and silicone gasket.
Katalógové číslo: (525-2471)
Dodávateľ: NALGE
Opis: PC, round bottom, autoclavable with PP screw closure.
Merná jednotka: 1 * 4 items
Dodávateľ: Corning
Opis: PP, translucent or PC, clear.
Katalógové číslo: (HERA75003870)
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC LED
Opis: Objem: 2000 ml
Merná jednotka: 1 * 2 items
Katalógové číslo: (215-0224)
Dodávateľ: SEMADENI
Opis: PPCO, translucent with PE screw cap.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom