Tlačiť
Láhve širokohrdlé se šroubovacím uzávěrem, High Performance
Dodávateľ: VWR, part of Avantor
VWR®
215-3437EA 15.29 EUR
215-3437 215-3435S 215-3450S 215-3438S 215-3448 215-3431S 215-3441 215-3443S 215-3453S 215-3436 215-3447S 215-3450 215-3435 215-3434 215-3434S 215-1918 215-3444S 215-3454 215-3446S 215-3440 215-3451 215-3447 215-3433 215-3432S VWRU414004-126 215-3445S 215-3451S 215-3439 215-3454S 215-3452S 215-1899 215-3432 VWRU414004-125 215-3453 VWRU414004-116 VWRU414004-121 VWRU414004-124 215-3431 215-3446 215-3452 VWRU414004-120 215-3442 215-3445 215-3449 215-1889 215-3444 215-3448S 215-3433S VWRU414004-127 215-3440S 215-3439S 215-3437S 215-3441S 215-3449S 215-3443 VWRU414004-117 VWRU414004-119 215-3436S 215-3438 VWRU414004-118 215-1898
Láhve širokohrdlé se šroubovacím uzávěrem, High Performance
Láhve Láhve plastové
LDPE, HDPE nebo PP s PP šroubovacím uzávěrem
  • dobrá chemická odolnost
  • tepelná odolnost LDPE a HDPE až do + 80 °C
  • tepelná odolnost PP až do +135 °C, vhodná pro sterilizaci v autoklávu
  • těsná
Vhodné pro jakékoliv použití v laboratoři nebo jako nádoba pro sběr vzorků. Široké hrdlo umožňuje rychlé plnění a dávkování práškových materiálů, past a kapalin. Láhev s objemem 4 litry má integrované držadlo.
Pozor: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904