Tlačiť
Save on sample storage essentials
Automate your storage workflow and save with Thermo Scientific sample storage starter packs. Choose a pack to suit your lab and help boost productivity.
Shop now
Save now
Learn more
Hľadali ste: Krabice
318  results were found
SearchResultCount:"318"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PP.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Chladiče malé, laboratorní −20 °C „Labtop“ PC/netoxický gel
Malé laboratorní chladiče 'Labtop' −20 °C pojmou až 12×0,5 nebo 1,5 ml mikrozk...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Izolovaný voděodolný nosič.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Lepenka, bílá.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Cryo boxes are suitable to store up to –196 °C.
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: This range of plastic boxes offers a modern and practical solution for the storage, organization, transportation, and presentation of small parts. Wit...
New Product Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: This range of euro containers are made entirely from recycled polypropylene and adhere to the guidelines of the 'Der Blaue Engel' ecological label. Su...
New Product Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: A broad variety of PP storage boxes to securely hold a wide range of vial sizes and bottles. Perfect for space-saving storage in the laboratory or in ...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: These sturdy, transparent plastic containers are made of translucent material. The translucent material allows users to check whether a container is e...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: These perforated plastic stackable Euro containers are made from heavy-duty polypropylene, suitable for every industry and for any application. They p...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: These plastic stackable Euro containers are ideal for simple storage solutions as well as highly automated systems. Made from strong plastic these con...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Nerezová ocel, čtvercové dno, autoklávovatelné.
Katalógové číslo: (211-0255)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PP, černý.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (479-1349)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Made from corrugated PP.
Merná jednotka: 1 * 10 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Lepenka.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Lepenka s povrchovou úpravou.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 318
no targeter for Bottom