Tlačiť
Save on sample storage essentials
Automate your storage workflow and save with Thermo Scientific sample storage starter packs. Choose a pack to suit your lab and help boost productivity.
Shop now
Save now
Learn more
Hľadali ste: Chladící/Mrazící boxy/Sáčky
34  results were found
SearchResultCount:"34"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Chladiče malé, laboratorní −20 °C „Labtop“ PC/netoxický gel
Malé laboratorní chladiče 'Labtop' −20 °C pojmou až 12×0,5 nebo 1,5 ml mikrozk...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: This robust cooler is consistent and reliable. It is made from engineered PP with a PC lid. The modern design cools faster in freezers and stays cold ...
Katalógové číslo: (479-0640)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Nádobka PC, uzávěr a držák na vialky HDPE, pěnová výstelka
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: NALGE
Opis: PC container with blue HDPE lid, white HDPE tube holder and foam insert.
Dodávateľ: NALGE
Opis: Labtop coolers −20 °C.
PC, blue.
Lower section filled with a non toxic gel, with handle.
471-0000/471-0001: Will maintain a temperature...
Katalógové číslo: (479-5160)
Dodávateľ: NALGE
Opis: PC, non-toxic insulating solution.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Opis: Large insulation COB boxes are made of monobloc polyethylene.
Dodávateľ: BRAND
Opis: PC, yellow, with clear lid. Maintains temperature of 0 °C for 60 min.
Dodávateľ: HEATHROW
Opis: Cooling containers with nest lid beneath the bucket or pan are made of rigid single-molded polyurethane to provide the durability needed for chilling ...
Katalógové číslo: (391-7635)
Dodávateľ: NUNC (INC)
Opis: Impact resistant PC.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: EPPENDORF
Opis: IsoTherm benchtop cooler.
Katalógové číslo: (211-3269)
Dodávateľ: BRAND
Opis: PP
Merná jednotka: 1 * 2 items
Dodávateľ: HEATHROW
Opis: Protect temperature-sensitive samples at the bench or in the freezer.
Katalógové číslo: (BELAF188460000)
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Polycarbonate body and clear polycarbonate lid, non-toxic gel-filled.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Corning
Opis: These storage boxes are the ideal solution to store samples over an extended period of time. Engineered to simplify sample identity as its polypropyle...
Katalógové číslo: (479-1150)
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Polystyrene box with polystyrene cover.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 34
no targeter for Bottom