Tlačiť
Save on sample storage essentials
Automate your storage workflow and save with Thermo Scientific sample storage starter packs. Choose a pack to suit your lab and help boost productivity.
Shop now
Save now
Learn more
Hľadali ste: Kryoboxy
95  results were found
SearchResultCount:"95"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (211-0255)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PP, černý.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Made of extra strong polycarbonate.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Lepenka, bílá.
Katalógové číslo: (479-1349)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Made from corrugated PP.
Merná jednotka: 1 * 10 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Lepenka s povrchovou úpravou.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Lepenka.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Krabice vyrobené z bílé lepenky. Pro skladování kryogenních vialek při nízkých teplotách.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Cardboard, coated.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Cryo boxes are suitable to store up to –196 °C.
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PP.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Vlnitá lepenková krabice.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Corrugated cardboard box.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Cardboard, coated.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Vyrobeno z bílé lepenky.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Made of corrugated or thin film PP.
Katalógové číslo: (525-0973)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PP, s průhledným víkem.
Merná jednotka: 1 * 4 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 95
no targeter for Bottom