Tlačiť
Hľadali ste: Boxy skladovací
88  results were found
SearchResultCount:"88"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: This range of plastic boxes offers a modern and practical solution for the storage, organization, transportation, and presentation of small parts. Wit...
New Product Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PS, jasné.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: This range of euro containers are made entirely from recycled polypropylene and adhere to the guidelines of the 'Der Blaue Engel' ecological label. Su...
New Product Predaj
Katalógové číslo: (631-1072)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Úložný organizér se dvěma kovovými zásuvkami pro uložení zapouštěcích kazet.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (631-1067)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Kartotéka v kartonové krabici.
Merná jednotka: 1 * 10 items
Katalógové číslo: (631-1065)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Kartotéka v bílém kartonu.
Merná jednotka: 1 * 2 items
Katalógové číslo: (631-1050)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Úložný organizér s 2×4 kovovými zásuvkami pro zapuštění kazet.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: MULTIROIR-CONTROLEC
Opis: Transport container, PP, with attached lid.
Dodávateľ: MULTIROIR-CONTROLEC
Opis: These storages boxes are a premium organising system developed with a vision of functionality, high quality, and a clear Scandinavian design.
Dodávateľ: MULTIROIR-CONTROLEC
Opis: The multiroir dividable plastic storage box allows the storage or organisation of products on shelves or on other supports.
Dodávateľ: MULTIROIR-CONTROLEC
Opis: Range of practical PP boxes in 9 different sizes, 5 round and 4 square, ranging from 0,25 to 8 L.
Dodávateľ: MULTIROIR-CONTROLEC
Opis: The MLT series plastic storage bins are designed to optimize storage, organization, and picking in all sectors of activity.
Dodávateľ: MULTIROIR-CONTROLEC
Opis: This range consists of four storage bins, all made from 100% recycled polypropylene.
New Product Predaj
Dodávateľ: S.C.A.T.
Opis: Cardboard boxes for SCAT Politainer for liquid waste, compatible with the SCAT system.
Dodávateľ: MULTIROIR-CONTROLEC
Opis: PP, translucent.
Dodávateľ: BRADY & CO LTD, W. H.
Opis: For group lockout situations involving a large number of workers and equipment. Can also be used as a lock storage box.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 88
no targeter for Bottom