Tlačiť
Hľadali ste: Krabičky na zkumavky
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (211-0370)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PP, s průhledným víkem.
Merná jednotka: 1 * 5 items
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: Cover and base made of polystyrene.
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: Cover is made of PS and base made of high impact PS.
Dodávateľ: GLW STORING SYSTEMS GMBH
Opis: Styro racks are made of heavy expanded polystyrene which are used in freezer down to -90 °C. System box is made of cardboard and is designed to secure...
Katalógové číslo: (HEATHS120018)
Dodávateľ: HEATHROW
Opis: Expanding storage rack reduce sample handling time and the need for several racks when working with samples for cold temperature storage. The opening ...
Merná jednotka: 1 * 40 items
Dodávateľ: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Opis: Box in bright colours made of PP for cell culture tubes of 15 or 50 ml (Falcon). Two grids guarantee a safe stand of the tubes in the upper as well as...
Dodávateľ: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Opis: Boxes made of transparent glass-clear polystyrene. Suitable for variable applications.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom