Tlačiť
Save on sample storage essentials
Automate your storage workflow and save with Thermo Scientific sample storage starter packs. Choose a pack to suit your lab and help boost productivity.
Shop now
Save now
Learn more
Hľadali ste: Krabice přepravní
30  results were found
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Izolovaný voděodolný nosič.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: These sturdy, transparent plastic containers are made of translucent material. The translucent material allows users to check whether a container is e...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: These perforated plastic stackable Euro containers are made from heavy-duty polypropylene, suitable for every industry and for any application. They p...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: These plastic stackable Euro containers are ideal for simple storage solutions as well as highly automated systems. Made from strong plastic these con...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Vyrobeno z průhledného polypropylenu potravinářské kvality. Tyto víceúčelové boxy jsou silné, průhledné plastové nádoby, které lze použít jako obalov...
Dodávateľ: MULTIROIR-CONTROLEC
Opis: These polypropylene pallet boxes are ideal for storage, transportation and preparation of goods and/or foodstuffs. Its material gives them exceptiona...
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Cartons for b.safe Politainer 10 L, Š×H×V: 228×228×228 mm
Dodávateľ: BD Medical
Opis: Plastic, coloured.
Dodávateľ: MULTIROIR-CONTROLEC
Opis: These containers, with robust attached lids, are designed to stack when full and nest when empty. The recesses of the hinged lid ensure high stability...
Katalógové číslo: (MULC14713)
Dodávateľ: MULTIROIR-CONTROLEC
Opis: These transport boxes are ideal for storage and logistics of solutions.
Merná jednotka: 1 * 4 items
Dodávateľ: HEATHROW
Opis: PC, transparent.
Dodávateľ: MULTIROIR-CONTROLEC
Opis: Medium pallet with safety edge in recycled polypropylene material resistant to shocks and temperature variations.
Dodávateľ: MULTIROIR-CONTROLEC
Opis: Lightweight plastic pallets are made from recycled PP or HDPE and are a real alternative to wooden pallets.
Katalógové číslo: (HEAT120926)
Dodávateľ: HEATHROW
Opis: Your reliable solution for the safe and convenient transportation of laboratory samples, instruments, and valuable items. Crafted to meet the stringen...
Merná jednotka: 1 * 1 items
New Product
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: PP, grey.
Katalógové číslo: (DLTTB100116)
Dodávateľ: DELTA T
Opis: Suitable for 5 pairs of TempShell elements or combinations of elements and TempShell frames.
Merná jednotka: 1 * 1 items
New Product
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom