Tlačiť
Hľadali ste: Kartáče
49  results were found
SearchResultCount:"49"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (PPSA3590500)
Dodávateľ: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Opis: Handy brush with long handle for hygienic sensitive areas.
Merná jednotka: null
Dodávateľ: DESCO
Opis: Brushes minimise static charge generation and remove electrostatic charges to ground when held by grounded personnel.
Dodávateľ: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Opis: Joint scrubber/brush for gaps in hygienic sensitive areas.
Dodávateľ: SAMPLING SYSTEMS LTD
Opis: Brushes with nylon bristles in a twisted stainless steel wire frame and aluminium handle. Ideal for cleaning both stainless steel and plastic samplers...
Dodávateľ: MICRONOVA
Opis: The FlexBrush™ is ideal for cleaning over and around piping and fittings. The flexibility of the head allows the user to shape the head for custom cle...
Waste Reducing
Dodávateľ: DELTALAB
Opis: These cytology brushes are ideal for cervical specimen collection, designed for taking cell samples without damaging them.
Dodávateľ: MICRONOVA
Opis: A stiff-bristle brush head and threaded plastic handle, specifically designed for cleaning floor drains. The brush head features black bristles for co...
Dodávateľ: MICRONOVA
Opis: Brushes with polyester bristles and plastic handle for cleaning bottles and other glassware.
Dodávateľ: GERBER FUNKE DR N.
Opis: Kartáče, Cleaning brush for butyrometer body, For: Butyrometer, Handle material: Drát, Celková délka: 270 mm
Dodávateľ: MICRONOVA
Opis: Stainless steel wire brushes with nylon bristles.
Dodávateľ: MICRONOVA
Opis: These durable, 100% polypropylene brushes clean finely polished stainless steel parts without scratching.
Katalógové číslo: (MICRBRWH-67)
Dodávateľ: MICRONOVA
Opis: This wirewound brush features a smaller diameter handle and softer bristles for delicate cleaning of jars and bottles with smaller openings.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: MICRONOVA
Opis: These cylinder brushes with brush heads feature ACME thread for attachment to STA series handles.
Dodávateľ: MICRONOVA
Opis: The kettle brush is an oblong-shaped brush with a flare head design and polyester bristles, that is well suited for an all-around, thorough cleaning o...
Katalógové číslo: (MICRBRWH-66)
Dodávateľ: MICRONOVA
Opis: This wirewound brush features a smaller diameter handle and softer bristles for delicate cleaning of jars and bottles with smaller openings.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (MICRBRWH-30)
Dodávateľ: MICRONOVA
Opis: Valve brush with oval head and 76 cm handle.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 49
no targeter for Bottom