Tlačiť
Hľadali ste: Kbelíky
56  results were found
SearchResultCount:"56"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (331-0114)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Buckets made of white food grade PP.
Merná jednotka: 1 * 30 L
Dodávateľ: CONTEC
Opis: Improved, versatile, multiple bucket system for use with flat and curved Contec® mops.
New Product
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Buckets, stainless steel 18/10.
Dodávateľ: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Opis: Standard bucket, rectangular, made of PP, with stainless steel handle, for Clino® system trolleys.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Stainless steel 18/10.
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Made of PE, transparent.
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Made of PP, white.
Dodávateľ: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Opis: Standard for Clino® system trolleys, rectangular bucket with handle. Also suitable for the pre-preparation of textiles.
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: HDPE, white or black.
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Made of PP, translucent.
Katalógové číslo: (CONT2743S)
Dodávateľ: CONTEC
Opis: Twin Bucket is an autoclavable 20 L divided bucket made of durable PP with a curved stainless steel wringer.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Opis: Universal multipurpose rectangular PP buckets with handle.
Dodávateľ: SAMPLING SYSTEMS LTD
Opis: These general purpose buckets are ideal for use in all areas of industry.
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: LLDPE, white.
Dodávateľ: BRAND
Opis: HDPE, bílé.
Dodávateľ: NALGE
Opis: LDPE.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 56
no targeter for Bottom