Tlačiť
Hľadali ste: Byrety
98  results were found
SearchResultCount:"98"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilicate 3.3 glass, class AS.
Katalógové číslo: (613-7002)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: State-of-the art motor-operated burette with three calibrated pre-set speeds and accuracy with precision conforming to ISO 8655 standards.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilicate 3.3 glass, class B.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilicate 3.3 glass, class AS.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilikátové sklo 3,3, třída AS.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilikátové sklo 3,3, třída AS.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilicate 3.3 glass, class AS.
Dodávateľ: BRAND
Opis: Borosilikátové sklo 3.3, třída B.
Dodávateľ: NALGE
Opis: Crystal-clear acrylic, PMP tip and TFE stopcock and plug, LDPE bottle with PP screw closure, 1 m PVC tubing.
Dodávateľ: BRAND
Opis: AR-Glas®, třída B.
Katalógové číslo: (BRND23872)
Dodávateľ: BRAND
Opis: Borosilicate glass 3.3, class AS, DE-M marking.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Borosilicate glass 3.3, class B.
Dodávateľ: BRAND
Opis: AR-GLAS®, class B.
Dodávateľ: BRAND
Opis: AR-GLAS®, třída B.
Dodávateľ: BRAND
Opis: Různé objemy.
Udržitelná balení
Katalógové číslo: (612-2587)
Dodávateľ: NALGE
Opis: Makes any plastic or glass burette self-zeroing.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 98
no targeter for Bottom