Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Cables
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/46/20236846.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (905-0536)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Cable, LaPrep Sigma Ethernet module connector, type Netgear FVS318. An Ethernet cable is delivered with each LaPrep Sigma module. For connection of all modules to a PC running the EZ Prep software
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  Bohlender
Popis:   PTFE, 4-pole measuring cable and Lemo coupling. It is suitable for all BOLA temperature probes with coupling type Lemo, socket size 1.
Dodávateľ:  WINKLER GMBH
Popis:   Compensating cables in PTFE insulated, twisted leads.
Dodávateľ:  Restek
Popis:   These are replacement cables for Agilent GCs, integrators and autosamplers.
číslo v katalógu: (139-1379)
Dodávateľ:  BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Popis:   Supply line for earthed devices 65 °C.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Popis:   PVC extension cord with moulded, double-earthed plug and Schuko coupling.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 6  z 6