Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Calculators
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/81/18944981.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"7"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (818-0067)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Calculator converter provides fast and accurate answers for 126 types of metric conversions. Simply enter a number, press an arrow, and read the exact...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (818-0058)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   The calculator provides fast and accurate answers for 126 types of metric conversions. Simply enter a number, press an arrow and read the exact metric...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (818-0062)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Convenient pocket size calculator can handle 99% of all routine and other calculations in the laboratory. Provides immediate, exact results for a wide...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Tough ABS plastic case.
číslo v katalógu: (818-0061)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Large solar-powered calculator.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (818-3420)
Dodávateľ:  THEODOR KÍHLER BÜRO-EINRICHTUN
Popis:   Solar powered 12-digit, angled LCD with additional support, to improve the reading angle.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (818-3410)
Dodávateľ:  THEODOR KÍHLER BÜRO-EINRICHTUN
Popis:   Large keys and large screen very readable.
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 7  z 7