Tlačiť
Hľadali ste: Měřidla posuvná
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Vyrobené z nerezové oceli. Životnost baterie je přibližně 10000 hodin.
Katalógové číslo: (819-0014)
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Caliper with five digit LCD.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (238-2100)
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Stainless steel Vernier caliper with black engraved scale.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BELAH134170000)
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Measurements taken with push button selection between metric and English scales and a self-zeroing feature for accuracy of ±0,1 mm.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BELAH134150000)
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Measure internal and external dimensions with high precision. Upper scale is 150 mm with 0,1 mm subdivisions, lower scale is 6" with 0,005" subdivisio...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BELAH134160001)
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: This dial caliper can measure up to 150 mm on a white dial graduated in 0,1 mm increments. Vernier model measures 130 mm in 0,05 subdivisions, plus 5"...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom