Tlačiť
Digital caliper
Dodávateľ: Bochem
819-0014EA 111.69 EUR
819-0014
Digital caliper
Měřidla posuvná
Caliper with five digit LCD.
  • Made of stainless steel
  • Resolution 0,01 mm
  • Conversion mm/inch