Tlačiť
Hľadali ste: Přepravky
36  results were found
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: The safety bottle carrier provides a safe and reliable way to transport a variety of bottled reagents in the lab. Available in 1,5 and 4,5 L capacitie...
New Product
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: These bottle carriers are made from polyamide coated stainless steel.
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: HDPE.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Guma, barevné.
Katalógové číslo: (215-3582)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Skleněné láhve jsou určené pro uchovávání kapalin, při rozbití však může dojít k smíchání střepů s kapalinou. Tento obal láhví chrání personál i majet...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (PBIB71350001)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Bottle carrier/container, VWR®
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Safety transport container, made of stainless steel, for laboratory bottles.
Katalógové číslo: (215-7991)
Dodávateľ: NALGE
Opis: PC.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (WILMWG-6192)
Dodávateľ: SP Industries
Opis: Made from unbreakable polymer material with a snap-on cap, these tube carriers feature a shirt clip that keeps it secured in lab coat pockets.
Merná jednotka: 1 * 3 items
Katalógové číslo: (NALG6565-0001)
Dodávateľ: NALGE
Opis: HDPE, blue.
Merná jednotka: 1 * 4 items
Dodávateľ: HUPFER METALLWERKE
Opis: Stainless steel or steel, coated.
Predaj
Dodávateľ: NALGE
Opis: These bottle carriers allow for safe transport and storage of equipment, such as bottles, and containers. They include a partition wall and an integra...
Katalógové číslo: (139-3120)
Dodávateľ: NALGE
Opis: HDPE. Foam inserts.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: These handles are made of stainless steel 18/10 and are used to carry glass beakers.
Dodávateľ: KARTELL
Opis: PP, coloured.
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: PP.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom