Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (29)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "bottle-carriers-containers"
https://sk-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/68/18944968.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Made of HDPE.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Transparent container for the transport of biological samples (up to 180 pieces).
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Sturdy container for transport of biological samples taken at patient’s home.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Rubber
číslo v katalógu: (215-3582)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Glass bottles are designed to contain liquids, but when they break, hazardous liquids potentially mix with broken glass. This bottle carrier protects ...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (NALG6565-0001)
Dodávateľ:  Nalgene
Popis:   Bottle carrier, Nalgene®, HDPE, Pre: 8×500 ml bottle/6×1000 ml bottles/2×4 l bottles
UOM:  1 * 4 items
Dodávateľ:  BOCHEM
Popis:   Bottle carrier/container, Silicone, Red, Pre: Container with Ø 130 mm
číslo v katalógu: (215-7991)
Dodávateľ:  Nalgene
Popis:   PC.
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 24
  1  2  3  Ďalej