Tlačiť
Safety bottle carrier, Nalgene®
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nalgene®
215-7991EA 94.96 EUR
215-7991
Safety bottle carrier, Nalgene®
Přepravky Přepravky na láhve/nádoby
PC.
  • Designet til runde eller firkantede flasker
  • Varmeresistent op til 135 °C, autoklaverbar
  • Håndtaget kan skubbes ind ved opbevaring
These bottle carriers are suitable for the transport or storage of up to 8×500 ml bottles.