Tlačiť
Hľadali ste: Škrabky buněčné
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Škrabky jsou speciálně navržené pro snazší a efektivnější sběr buněk. Dostupné ve dvou pozicích čepele - škrabka pro použití v láhvi nebo zdvihač pro ...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Flat blade cell lifter for manual harvesting of cells, manufactured from high grade PE. Designed for removing cells from flasks or dishes.
Dodávateľ: Greiner Bio-One
Opis: Designed to facilitate the gentle mechanical removal of adherent cells from growth surfaces. Each scraper has a 18 mm pivoted (pivot angle 60°) scrape...
Dodávateľ: Corning
Opis: PS handle, TPE blade. Designed to provide maximum accessibility to the growth surfaces of a variety of culture vessels.
Katalógové číslo: (231-2475)
Dodávateľ: DELTALAB
Opis: Wooden spatula with rounded edges. Non sterile.
Merná jednotka: 1 * 500 items
Dodávateľ: NUNC (INC)
Opis: Cell scrapers for cell harvesting are available in two lengths, with adjustable blade for optimal application flexibility. Non-pyrogenic.
Dodávateľ: DELTALAB
Opis: PP spatula with rounded edges. Sterile model is sterilised by ethylene oxide. Pack includes instructions for use.
Dodávateľ: Corning
Opis: Useful for the manual harvesting of cells, scrapers are designed for use in flasks and cell lifters for use in harvesting cells (especially stem cells...
Katalógové číslo: (22003.)
Dodávateľ: BIOTIUM INC.
Opis: PE, disposable, sterile. Mini cell scrapers for harvesting cells or cell lysates from microwell plates.
Merná jednotka: 1 * 200 items
Katalógové číslo: (WITG8.486.200)
Dodávateľ: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Bent, plastic coated glass handle, mobile PTFE blade. Scraper for removal of cells from flasks and plates. Length 50 mm.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: BELLCO GLASS INC.
Opis: Stainless steel blade holder mounted on plastic covered stainless steel handle.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom