Tlačiť
Hľadali ste: Roztěrky
48  results were found
SearchResultCount:"48"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Inoculating loops and needles are devices used for inoculation, serial dilution, sterile sampling, transfer, and microbiological sample spreading.
New Product
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PS, sterilní Jednorázové, plastové inokulační jehly.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PS, sterilní Kličky zajišťují trvale vlhké prostředí a kompletní přenos kultury. Dostupné jako pevné nebo flexibilní. Kličky mají hladké okraje, kter...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PS, sterilní. Roztěrky jsou navrženy pro rozprostření tekutého vzorku po celé ploše kultivačního média. Lze použít pro kultivaci bakterií (např.: CFU)...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: These PS, sterile, disposable L-shaped spreaders enable even spreading of liquid samples across the surface of agar plates without gouging or cutting ...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PP, sterilní (jednotlivě balené) nebo nesterilní (baleno hromadně). Pohodlné a ekonomické, tyto rozprašovače buněk jsou navrženy tak, aby zjednodušily...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PS, sterilní Konec roztěrky je dokonale hladký, má zaoblené okraje bez ostrých hran a nerovností. Roztěrka umožňuje rozprostření tekutého vzorku po ce...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: These PS, sterile, disposable T-shaped spreaders are designed for spreading and dispersing liquids across the surface of agar culture plates. Their de...
Katalógové číslo: (612-2496)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PS, sterilní. Kalibrované jednorázové inokulační kličky, které jsou vyrobeny z flexibilního nebo pevného plastu pro použití v různých aplikacích a pož...
Merná jednotka: 1 * 1.000 items
Katalógové číslo: (612-9360)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PS, sterilní.
Merná jednotka: 1 * 1.000 items
Dodávateľ: COPAN
Opis: A range of nickel-chrome metal wire loops attached to lightweight insulated aluminium handles. Combo-loops are non calibrated and available in a range...
Dodávateľ: COPAN
Opis: Inoculating loop, 10 µl, Sterile
Dodávateľ: COPAN
Opis: These nickel-chrome metal wire loops are available non calibrated in a range of sizes with internal diameters (Ø) of 2, 3, 4 or 5 mm, or calibrated, 1...
Dodávateľ: RSG
Opis: These NiCr 8020 loops are available in a range of sizes and lengths with internal diameter of 1,5, 2,5 or 4 mm. They are heat resistant and can be fla...
Dodávateľ: 3M FOOD SAFETY
Opis: This 3M™ Petrifilm™ Spreader is an easy-to-use tool designed to quickly and evenly distribute inoculum within the 3M™ Petrifilm™ Plate.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Stainless steel 18/10. Length 100 mm.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 48
no targeter for Bottom