Tlačiť
Hľadali ste: Svorky
276  results were found
SearchResultCount:"276"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: Avantor Fluid Handling
Opis: No hinge clamp required – rapid one-hand connection.
New Product
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Clamp, Držáky na baňky, nerez ocel, VWR®, Nerezová ocel, Určeno pro: 25 ml baňky
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Slouží pro spojování tyčí o průměru 8, 12, 13, 16 a 21 mm.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Clamp, Autoklávovatelná PVC svěrka na baňky, 1000 ml, Určeno pro: 1000 ml Erlenmeyer
Dodávateľ: Avantor Fluid Handling
Opis: Ideal for securely clamping tubes in place.
Katalógové číslo: (MFLX19999-99)
Dodávateľ: Avantor Fluid Handling
Opis: Swing-away lockdown nut provides ease of use.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Certifikáty
Dodávateľ: Avantor Fluid Handling
Opis: Install easily over existing tubing lines or assemblies.
Certifikáty Predaj
Dodávateľ: Avantor Fluid Handling
Opis: Easy visual identification of critical joints for review in your process.
Dodávateľ: Avantor Fluid Handling
Opis: Torque control for consistent sealing of fittings.
Dodávateľ: Avantor Fluid Handling
Opis: Reusable white acetal copolymer clamps will not rust or corrode.
Dodávateľ: Avantor Fluid Handling
Opis: Secure tubing to connectors, pumps, glassware, and filtration devices.
Dodávateľ: Avantor Fluid Handling
Opis: Compatible with metal and plastic Tri-Clamp® fittings.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Stainless steel or nickel-plated zinc. These clamps securely hold every type of glassware and apparatus.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Nickel plated zinc or electro-polished stainless steel. These swivel clamps have an integral holder for attaching to a lab frame or other apparatus. T...
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Bossheads made from different materials for universal usage.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PTFE s vnitřní ocelovou pružinou. Velmi stabilní, bezpečné a odolné, jednoduché použití.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 276
no targeter for Bottom