Tlačiť
Svorka na stojan, se třemi trny
Dodávateľ: VWR
VWR®
241-0015EA 210.18 EUR
241-0015
Svorka na stojan, se třemi trny
Svorky Svorky pro běžné účely
Laboratorní slitina hliníku.
  • Clamping fingers covered in vinyl to protect clamped items
  • Easy action knurled screw for adjusting the clamping prongs