Tlačiť
Svorka na stojan
Dodávateľ: VWR
VWR®
241-0032EA 55.21 EUR
241-0032
Svorka na stojan
Svorky Svorky pro běžné účely
Laboratorní slitina hliníku.
  • zaoblené čelisti svorky potažené vinylem slouží k ochraně přidržovaných součástí
  • svorka se dvěma snadno ovladatelnými drážkovanými šrouby pro nastavení každé pohyblivé čelisti pro přichycení zvlášť nezávisle na druhé