Tlačiť
Hľadali ste: Uzávěry k láhvím
231  results were found
SearchResultCount:"231"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (216-1288)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Screw caps, Barva: Červený, Určeno pro: Nádobu na moč, 120 ml
Merná jednotka: 1 * 1.000 items
Katalógové číslo: (13015558.)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Cap for glass bottle with PTFE, DIN 45, Pro: Glass bottle with PTFE
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: šroubovací uzávěr, Pro: Wide neck bottles, Závit: 32 mm, Pro láhve: 50/100 ml
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Vent cap for 250 ml
Katalógové číslo: (732-3645)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Sterile vented cap indivually wrapped, green, for 2000 ml bottes
Merná jednotka: 1 * 24 items
Katalógové číslo: (8042502.)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Caps S40 black, with inlayer, VWR®
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Screw cap, Pro: bottles, Závit: 18 mm
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Spare caps are designed for use with either narrow mouth or wide mouth VWR® carboys
Predaj
Katalógové číslo: (331-0227)
Dodávateľ: LAB3 OWN PRODUCTION
Opis: Šroubovací uzávěr, PP, bílý, s PTFE vložkou, VWR®, Závit: 28,00 mm
Merná jednotka: 1 * 2.850 items
Dodávateľ: Corning
Opis: The 120 mm Center Cap Assembly for Corning® Spinner Flasks is designed for use with direct overhead drive motor.
Dodávateľ: RIXIUS
Opis: Screw cap for cans 25 mm, Závit: 25 mm, Barva: Bílá, HDPE
Dodávateľ: RIXIUS
Opis: Screw cap, PP, white, with LDPE inlay, Závit: GL 22
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: The reusable GL 45 caps allow DURAN® GL 45 lab bottles 100 ml or larger to be used be used for sampling, liquid feeding, or transfer.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: The reusable GL 32 caps allow the smaller 50 ml round or 100 ml DURAN® square bottles to be used be used for sampling, liquid feeding or transfer. Fle...
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Ideal for autoclaving processes because the 0,2 micron ePTFE membrane permits pressure equalisation and tight sealing, greatly reducing the risk of co...
Dodávateľ: RIXIUS
Opis: Screw cap with PE foam, white, PP, Závit: 45 mm, Určeno pro: Jerricans
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 231
no targeter for Bottom