Tlačiť
Hľadali ste: Uzávěry kapací
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Uzávěr kapací, Závit: 18 mm, Pro láhve: 50/100 ml
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Screw cap made of radiation grade polypropylene.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: LDPE, coloured.
Katalógové číslo: (215-2471)
Dodávateľ: Kautex
Opis: Combination closure with screw-on dropping tip, Combination closure with screw-on dropping tip, HDPE, Závit: 18 mm, HDPE, Pro láhve: 10/25/50 ml
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (NALGDS2176-0384)
Dodávateľ: NALGE
Opis: PP, translucent. with polyethylene insert.
Merná jednotka: 1 * 6 items
Dodávateľ: Kautex
Opis: LDPE, natural colour.
Dodávateľ: KARTELL
Opis: HDPE, natural colour.
Predaj
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Dropper cap with captive cap, for threads Ø 25 mm, Závit: 25 mm, Pro láhve: 250/500/1000 ml
Dodávateľ: MUELLER & KREMPEL
Opis: Glass pipette mounts for dropping bottles with white PE screw cap and blue rubber hat.
Dodávateľ: MUELLER & KREMPEL
Opis: Vertical dropper for thinly flowing, essential oils; Tamper evident closure with dropper insert for openings according to DIN-18
Dodávateľ: BRAND
Opis: Víko s trubičkou na střičku, Závit: GL 18, LDPE, Pro láhve: 50+100 ml
Katalógové číslo: (HACH2318506)
Dodávateľ: HACH
Opis: Dropper cap, with 0,5 and 1,0 ml marks on glass barrel
Merná jednotka: 1 * 6 items
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Dropper closure for dropping bottles, Screw caps, originally secured, white, Závit: DIN 18, Pro láhve: 10/20/30/50/100 ml
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom