Tlačiť
Hľadali ste: Uzávěry ke střičce
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Spray caps for narrow neck bottles, Pro láhve: 1000 ml, Závit: 28 mm
Katalógové číslo: (RIXI8-3201-28278BL)
Dodávateľ: RIXIUS
Opis: Spray gun made up of polypropylene.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (RIXI8-2500-18-165E)
Dodávateľ: RIXIUS
Opis: Finger atomizer made of polypropylene with 2 mm sealing.
Merná jednotka: 1 * 1.400 items
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: PP spray attachment.
Dodávateľ: Kautex
Opis: Wash bottle closure , LDPE, Určeno pro: Narrow mouth bottles, Pro láhve: 1000 ml, Závit: 28 mm
Dodávateľ: KARTELL
Opis: LDPE.
Katalógové číslo: (BELAF116200050)
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: PP, durable, chemical resistant.
Merná jednotka: 1 * 2 items
Katalógové číslo: (MUEL14.289.14)
Dodávateľ: MUELLER & KREMPEL
Opis: Spray pump, white, Určeno pro: vaporiser bottles 100 ml, Závit: GL 20
Merná jednotka: 1 * 20 items
Katalógové číslo: (MUEL14.197.01)
Dodávateľ: MUELLER & KREMPEL
Opis: The spray caps with DIN 18 ring and protective cap are suitable for use with 10 to 100 ml dropping bottles.
Merná jednotka: 1 * 20 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom