Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (42)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Aprons
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/07/18944907.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"52"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This disposable apron is made from a mixture of 65% LDPE and 35% LLDPE.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These disposable aprons are made of PE film.
Dodávateľ:  DuPont
Popis:   Specially designed for use with Tychem® apparel, these aprons can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous sub...
číslo v katalógu: (AIRLACCSECU19)
Dodávateľ:  AIR LIQUIDE CRYOTECHNIC
Popis:   This apron with neck tie is ideal for use in environments where cryogenic fluids are a high risk factor for cryogenic burns.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Popis:   Water- and windproof apron made of Flexothane® Kleen, a fabric consisting of 100% polyamide knitting 6.6 with PU coating.
Dodávateľ:  DuPont
Popis:   This apron provides triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. It combines the chemical prot...
Dodávateľ:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Popis:   Durable apron made of DUOTEX fabric (100% polyester fabric with PVC coating).
Dodávateľ:  Nitritex
Popis:   These disposable aprons are made of CleanTough™ fabric, a spunbonded non woven PP fabric laminated with a PE film.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 52
  1  2  3  4  5  6  7  Ďalej 