Tlačiť
Čepice s kšiltem, PP
Dodávateľ: VWR, part of Avantor
VWR®
113-8251EA 11.54 EUR
113-8251 113-8252 113-8253
Čepice s kšiltem, PP
Jednorázové oděvy
Čepice jsou vyrobené z netkaného polypropylenu. Vhodné pro nekritická prostředí.
  • s kšiltem (bílý nebo modrý)
  • bez obsahu latexu
  • k dispozici také se síťkou pro použití na delší vlasy
Hustota: 12 g/m²
Balenie: V sáčcích.