Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (87)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Shoe and Boot Covers
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/91/18989791.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"74"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (HOIT110177)
Dodávateľ:  HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Popis:   Completely elasticated shoe covers made from non woven PP.
UOM:  1 * 1.000 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   VWR Maximum SF shoe covers are the cleanest and most durable within the entire VWR clothing line. Made from spunbonded polypropylene fabric (SPP) coat...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These boot covers are made from Protect Xtra fabric which is a further development of the Protect fabric consisting of 100% polyester weave with condu...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   VWR Maximum SF shoe covers are the cleanest and most durable within the entire VWR clothing line. Made from spunbonded polypropylene fabric (SPP) wit...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   VWR Maximum SF boot covers are the cleanest and most durable within the entire VWR clothing line. Made from spunbonded polypropylene fabric (SPP) coat...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These boot covers are made from Quantus® Comfort fabric which is a high quality polyester fabric (100 % polyester weave with conductive yarn) designed...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   VWR Advanced SF shoe covers are manufactured from spunbonded polypropylene fabric (SPP) coated with breathable polyethylene film.
číslo v katalógu: (113-8280)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Shoe covers made from non woven PP.
UOM:  1 * 100 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 74
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Ďalej