Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (211)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Overalls
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/15/18989615.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"183"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (113-8104)
Dodávateľ:  HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Popis:   These disposable overalls made from non woven PP provide protection against dust and dirt.
UOM:  1 * 50 items
Dodávateľ:  HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Popis:   These disposable overalls are made from non woven PP. Ideal for non critical applications in industrial, clinical or food processing environments.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These robust yet lightweight overalls are made from an optimised non woven PE fabric from DuPont. Its softer feel and open structure still offers adeq...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   VWR Maximum SF overalls are the cleanest and most durable within the entire VWR clothing line. Made from spunbonded polypropylene fabric (SPP) coated ...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These overalls are made from Quantus® Comfort fabric which is a high quality polyester fabric (100 % polyester weave with conductive yarn) designed fo...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These sterile single-use overalls are made of breathable SMS fabric. They are ideal for use in cleanroom production and research.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   VWR Advanced SF overalls are manufactured from spunbonded polypropylene fabric coated with breathable polyethylene film.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These overalls are made from Protect Xtra fabric which is a further development of the Protect fabric consisting of 100% polyester weave with conducti...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 183
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Ďalej