Tlačiť
Overaly, KLEENGUARD* A45
Dodávateľ: Kimberly-Clark
KleenGuard® A45
113-7947EA 257.26 EUR
113-7947
Overaly, KLEENGUARD* A45
Jednorázové oděvy
Tyto overaly s kapucí a zipem jsou vyrobeny z antistatického prodyšného, velmi pevného materiálu, který neobsahuje silikon.
  • Layered for protection from a very broad range of chemical products (type 6) and to reduce lint
  • Particle protection, retains >99% of fibres larger than 1 µm (type 5)
  • Reinforced seams help protect against tearing
  • Hood is designed to allow a mask to be worn and preserve freedom of movement
  • Colour coded badge for easy identification
Poskytují vynikající ochranu proti částicím a před postříkáním a jsou ideální pro použití v kritických výrobních oblastech, obzvláště barvářské, farmaceutickém, chemickém a elektronickém průmyslu.
Barva: Bílá
Certifikácie: Typ 5/6, EN 1149-1, EN 1073-2; Kat. III